Läs mer
Lead(II) Nitrate, Supelco™
Produktkod. 15817580
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15817580 1 kg 1kg
1 options
MQ300 Graded - For Products Used in Applications Requiring Enhanced Change Control and Quality Agreement
Produktkod. 15817580 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1073981000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
MQ300 Graded - For Products Used in Applications Requiring Enhanced Change Control and Quality Agreement
For analysis EMSURE™ ACS,Reag. Ph Eur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lead(II) Nitrate
Smältpunkt 458°C to 459°C
CAS 10099-74-8
Kvantitet 1 kg
Molekylformel Pb(NO3)2
MDL-nummer MFCD00011153
Synonym Lead(II) nitrate, Lead(II) nitrate
Molekylvikt (g/mol) 331.21
Kvalitet Research
Densitet 4.49 g/cm3 at 20°C