Läs mer
Bly(II) nitrat, TRC
Produktkod. 30483469
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30483469 250 g
30482651 25 g
30479251 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30483469 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL178800250G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10099-74-8
Molekylformel 2 N O3 . Pb
Molekylvikt (g/mol) 331.21
Synonym Lead(II) Nitrate
IUPAC-namn led(2+); dinitrat
LEDER [Pb+2].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lead nitrate
Kvantitet 250 g
InChI formel InChI=1S/2NO3.Pb/c2*2-1(3)4;/q2*-1;+2
Formel vikt 331.9523