Läs mer
Bly(II)nitrat, Puratronic™, 99,999 % (metallbas)
Produktkod. 11396797
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11396797 250 g 250g
11386797 50 g 50g
11376797 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11396797 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010727.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10099-74-8 | N2O6Pb | 331,20 g/mol
Används i industriella tillämpningar som värmestabilisering i nylon och polyestrar, beläggningar av fototermografiskt papper, guldcyanidering och pyroteknik. Hittar tillämpning inom supramolekylär kemi. Starkt oxidationsmedel och ett alternativ till Sommelet-reaktionen för oxidation av bensylhalider till aldehyder. Används vid framställning av isotiocyanater från ditiokarbamater. Renhållare av bromid i nukleofila substitutionsreaktioner. Tillverkning av dikvävetetroxid i indurtrial skala.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10099-74-8
Molekylformel N2O6Pb
Molekylvikt (g/mol) 331.20
MDL-nummer MFCD00011153
InChI-nyckel RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead dinitrate, lead nitrate, lead ii nitrate, plumbous nitrate, lead 2+ nitrate, lead nitrate pb no3 2, nitrate de plomb french, lead ii nitrate 1:2, nitric acid, lead 2+ salt
PubChem CID 24924
ChEBI CHEBI:37187
LEDER [Pb++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lead(II) nitrate
Smältpunkt 470 °C (dekomposition)
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
Odör Luktfritt
Känslighet Hygroskopisk
Analysprocentintervall 99,999 % (metallbaserad bas)
Densitet 4.53
Löslighetsinformation löslig i vatten. Olöslig i salpetersyra. Sparsamt löslig i metanol.
IUPAC-namn bly(2+);dinitrat
Formel vikt 331.2
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.