Läs mer
Bly(II)oxid, 99,9 %
Description
Det används mestadels i blybaserat industriglas och industriell keramik, inklusive datorkomponenter. Blymonoxid används som mellanprodukt/prekursor vid tillverkning av flera produkter, till exempel vattenfast cement, smörjmedel, smörjoljor, oorganiska pigment, blytvålar, petroleumraffinering, gummi, katodstrålerörglas och polyvinylklorid (PVC). Den är användbar för blybatterier som katod och anod. Blymonoxid har betydande tillämpningar inom olje-, gas- och kemiska tillverkare. Det är en effektiv katalysator för kondensationsreaktioner i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Lead(II) oxide |
| Smältpunkt | 886 °C |
| Färg | Gult |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 500 g |
| Odör | Luktfritt |
| Analysprocentintervall | 99.9% |
| Densitet | 9,53 g/cm3 vid 20 °C |
| Löslighetsinformation | Löslig i koncentrerad alkali, saltsyra och ammoniumklorid. Olöslig i vatten, utspädd alkali och alkohol. |
| Formel vikt | 223.19 |
Safety and Handling
- Lead(II) oxide
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet på eller via amning
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H362-Kan skada spädbarn som ammas.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.