Läs mer
Bly(II)oxid, 99,9 %
Produktkod. 11316638
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11316638 2 kg 2kg
11306638 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11316638 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012220.A3
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1317-36-8 | OPb | 223,20 g/mol
Det används mestadels i blybaserat industriglas och industriell keramik, inklusive datorkomponenter. Blymonoxid används som mellanprodukt/prekursor vid tillverkning av flera produkter, till exempel vattenfast cement, smörjmedel, smörjoljor, oorganiska pigment, blytvålar, petroleumraffinering, gummi, katodstrålerörglas och polyvinylklorid (PVC). Den är användbar för blybatterier som katod och anod. Blymonoxid har betydande tillämpningar inom olje-, gas- och kemiska tillverkare. Det är en effektiv katalysator för kondensationsreaktioner i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1317-36-8
Molekylformel OPb
Molekylvikt (g/mol) 223.20
MDL-nummer MFCD00011164
InChI-nyckel YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellow
PubChem CID 14827
IUPAC-namn oxolead
LEDER O=[Pb]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lead(II) oxide
Smältpunkt 886°C
Färg Gult
Fysisk form Pulver
Kvantitet 2 kg
Analysprocentintervall 99.9%
Löslighetsinformation Soluble in concentrated alkali,hydrochloric acid,and ammonium chloride. Insoluble in water,dilute alkali and alcohol.
Formel vikt 223.19
Odör Odorless
Densitet 9.53
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.