Läs mer
Bly(II)oxid, 99,99 % (metallbas)
Produktkod. 11337807
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11337807 250 g 250g
11357807 50 g 50g
11347807 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11337807 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014240.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1317-36-8 | OPb | 223,20 g/mol
Bly(II)oxid används mest i blybaserat industriglas och industriell keramik, inklusive datorkomponenter. Det används som mellanprodukt/prekursor vid tillverkning av flera produkter, till exempel vattenfasta cement, smörjmedel, smörjoljor, oorganiska pigment, blytvålar, petroleumraffinering, gummi, katodstrålerörglas och polyvinylklorid (PVC). Den är användbar för blybatterier som katod och anod. Blymonoxid har betydande tillämpningar inom olje-, gas- och kemiska tillverkare. Det är en effektiv katalysator för kondensationsreaktioner i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1317-36-8
Molekylformel OPb
Molekylvikt (g/mol) 223.20
MDL-nummer MFCD00011164
InChI-nyckel YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellow
PubChem CID 14827
LEDER O=[Pb]
Specifications
Kemiskt namn eller material Lead(II) oxide
Smältpunkt 886 °C
Färg Gult
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
Odör Luktfritt
Utseende Gult pulver
Analysprocentintervall 99,99 % (metallbas)
Densitet 9,53 g/cm3 vid 20 °C
Löslighetsinformation Löslig i koncentrerad alkali, saltsyra och ammoniumklorid. Olöslig i vatten, utspädd alkali och alkohol.
IUPAC-namn plumbanon
Formel vikt 223.19
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.