Läs mer
Lead(II) Oxide, Extra Pure, MilliporeSigma™
Produktkod. 15864640
Change view
Kvantitet:
5 kg
50 kg
Förpackning:
Plastic bottle
Plastic drum
Förpackningsstorlek:
50kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15864640 50 kg Plastic drum 50kg
15854640 5 kg Plastic bottle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15864640 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1056589050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 1317-36-8
Molekylformel OPb
Molekylvikt (g/mol) 223.20
MDL-nummer MFCD00011164
InChI-nyckel YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellow
PubChem CID 14827
IUPAC-namn plumbanone
LEDER O=[Pb]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lead(II) oxide
Fysisk form Solid
Kvantitet 50 kg
Odör Odorless
Förpackning Plastic drum
Utseende Yellow solid
UN-nummer UN 2291
Formel vikt 223.19
Procent renhet ≥99.0%
Kvalitet Extra Pure