Läs mer
Lead(II) Oxide, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10090230 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Plastic container
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10090230 500 g Plastic container 500g
1 options
Produktkod. 10090230 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer L/1600/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kokpunkt 1470°C
Smältpunkt 886°C
CAS 1317-36-8
Färg Yellow
Fysisk form Solid
Kvantitet 500 g
Molekylformel OPb
MDL-nummer MFCD00011164
Synonym lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellow
InChI-nyckel YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=[Pb]
IUPAC-namn plumbanone
Molekylvikt (g/mol) 223.20
PubChem CID 14827
Formel vikt 223.19g/mol
Förpackning Plastic container
Ångtryck 10mmHg 1085
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lead(II) oxide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • Reproduktionstoxicitet på eller via amning
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H362-Kan skada spädbarn som ammas.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.