Läs mer
Bly(II)oxid, låg silverhalt
Product Code. 11337658
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
500 g
2 kg
Unit Size:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11337658 500 g 500g
11347658 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11337658 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 033330.36
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 1317-36-8 | OPb | 223,20 g/mol
Bly(II)oxid används i lagringsbatterier, keramiska cement och flussmedel, keramik och glasyrer, i krompigment, i oljeraffinering, i färger och i analys av ädelmetallmalmer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Som lagringsbatterier, keramiska cement och flussmedel, keramik och glasyrer, i krompigment, vid oljeraffinering, i färger och vid analys av ädelmetallmalmer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1317-36-8
Molekylformel OPb
Molekylvikt (g/mol) 223.20
MDL-nummer MFCD00011164
InChI-nyckel YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellow
PubChem CID 14827
LEDER O=[Pb]
Specifications
Kemiskt namn eller material Lead(II) oxide
Smältpunkt 886 °C
Namnnotering Lågt silver
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Odör Luktfritt
Densitet 9.53 g/mL
UN-nummer UN3077
Merck Index 14,5413
Löslighetsinformation Olöslig i vatten och alkohol; Lösliga i ättiksyra, späd ut HNO3 och alkalier
IUPAC-namn plumbanon
Formel vikt 223.19
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Lead(II) oxide
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Precautionary Statement
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.