Läs mer
Bly(II)oxid, låg silverhalt
Produktkod. 11347658
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11347658 2 kg 2kg
11337658 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11347658 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 033330.A3
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1317-36-8 | OPb | 223,20 g/mol
Bly(II)oxid används i lagringsbatterier, keramiska cement och flussmedel, keramik och glasyrer, i krompigment, i oljeraffinering, i färger och i analys av ädelmetallmalmer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Som lagringsbatterier, keramiska cement och flussmedel, keramik och glasyrer, i krompigment, vid oljeraffinering, i färger och vid analys av ädelmetallmalmer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1317-36-8
Molekylformel OPb
Molekylvikt (g/mol) 223.20
MDL-nummer MFCD00011164
InChI-nyckel YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellow
PubChem CID 14827
LEDER O=[Pb]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lead(II) oxide
Smältpunkt 886°C
Namnnotering Low silver
Fysisk form Pulver
Kvantitet 2 kg
UN-nummer UN3077
Merck Index 14,5413
Löslighetsinformation Insoluble in water and alcohol; Soluble in acetic acid,dilute HNO3 and alkalies
IUPAC-namn oxolead
Formel vikt 223.19
Odör Odorless
Densitet 9.53 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.