Läs mer
Lead(II) oxide, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Produktkod. p-7051209
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11355047
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040753.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1317-36-8 | OPb | 223.20 g/mol
Används för att producera iriserande färger på mässing och brons, färga svavelhaltiga ämnen och används som pigment för gummi. Det används också vid oljeraffinering, lacker, färger, emaljer och i analyser av ädelmetallmalmer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1317-36-8
Molekylformel OPb
Molekylvikt (g/mol) 223.20
MDL-nummer MFCD00011164
InChI-nyckel YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellow
PubChem CID 14827
IUPAC-namn oxolead
LEDER O=[Pb]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lead(II) oxide
Smältpunkt 886°C
Färg Gult
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3077
Merck Index 14,5413
Löslighetsinformation Insoluble in water,soluble in concentrated alkalies,hydrochloric acid and ammonium chloride.
Formel vikt 223.19
Procent renhet 99.999%
Kvalitet Puratronic
Odör Odorless
Densitet 9.53 g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lead(II) oxide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet på eller via amning
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H362-Kan skada spädbarn som ammas.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Lead oxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.