Läs mer
Bly(II)oxid, Puratronic™, 99,9995 % (metallbas)
Beskrivning
Det används vid tillverkning av glas, keramik och datorkomponenter. Tillsats av blyoxid ökar brytningsindex, elektrisk resistivitet, Curie-temperatur och glasets förmåga att absorbera röntgenstrålar. Det tillsätts också för att minska glasets viskositet. Det används vid vulkanisering av gummi, blybatterier och vid tillverkning av vissa pigment och färger. I katodstrålerör används blyoxid av glas för att blockera röntgenstrålning. Det fungerar som ett effektivt reagens i oxidationsreaktioner såväl som kondensationsreaktioner av hydroxiketoner med diaminer för att bilda kinoxalinderivat med högt utbyte.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Lead(II) oxide |
| Smältpunkt | 886°C |
| Färg | Gult |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 25 g |
| Anteckningar om analysprocent | (metallbas) |
| Linjär formel | PbO |
| UN-nummer | UN3077 |
| Merck Index | 14,5413 |
| Löslighetsinformation | Soluble in concentrated alkali,HCl and ammonium chloride. Insoluble in dilute alkali and alcohol. |
| Show More |
Safety and Handling
- Lead(II) oxide
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.