Läs mer
Bly(II)oxid, Puratronic™, 99,9995 % (metallbas)
Produktkod. 11316807
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11316807 100 g 100g
11306807 25 g 25g
11326807 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11316807 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010728.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1317-36-8 | OPb | 223,20 g/mol
Det används vid tillverkning av glas, keramik och datorkomponenter. Tillsats av blyoxid ökar brytningsindex, elektrisk resistivitet, Curie-temperatur och glasets förmåga att absorbera röntgenstrålar. Det tillsätts också för att minska glasets viskositet. Det används vid vulkanisering av gummi, blybatterier och vid tillverkning av vissa pigment och färger. I katodstrålerör används blyoxid av glas för att blockera röntgenstrålning. Det fungerar som ett effektivt reagens i oxidationsreaktioner såväl som kondensationsreaktioner av hydroxiketoner med diaminer för att bilda kinoxalinderivat med högt utbyte.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1317-36-8
Molekylformel OPb
Molekylvikt (g/mol) 223.20
MDL-nummer MFCD00011164
InChI-nyckel YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellow
PubChem CID 14827
LEDER O=[Pb]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lead(II) oxide
Smältpunkt 886 °C
Färg Gult
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Odör Luktfritt
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Densitet 9.53 g/mL
Linjär formel PbO
UN-nummer UN3077
Merck Index 14,5413
Löslighetsinformation Löslig i koncentrerad alkali, HCl och ammoniumklorid. Olöslig i utspädd alkali och alkohol.
IUPAC-namn oxolead
Formel vikt 223.19
Procent renhet 99.9995%
Kvalitet Puratronic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.