Läs mer
Bly(II) oxid, puriss. p.a., ≥99,0 % (KT), Solstice
Produktkod. 15631450 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Poly flaska
Polyflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15631450 1 kg Poly flaska 1kg
15651450 50 g Polyflaska 50g
15641450 250 g Polyflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15631450 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 153381KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2405.08 SEK
    2204.93 SEK / 1kg
    Save 200.15 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
I lager
Puriss. pa,≥ 99,0% (KT), gul
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1317-36-8
Molekylformel OPb
Molekylvikt (g/mol) 223.20
MDL-nummer MFCD00011164
InChI-nyckel YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellow
PubChem CID 14827
LEDER O=[Pb]
Specifikationer
Kokpunkt 1470 °C
Kemiskt namn eller material Lead(Ii) Oxide
Smältpunkt 890 °C
Färg Gult
Fysisk form Fast
Kvantitet 1 kg
Förpackning Poly flaska
Ångtryck 10 mmHg (0 °C)
Densitet 9,66 g/kubikcentimeter
Linjär formel PbO
UN-nummer UN2291
IUPAC-namn plumbanon
Formel vikt 223,2 g/mol
Procent renhet ≥99,0 % (KT)
Kvalitet puriss. pa