Läs mer
Bly(Ii)oxid, puriss. pa,≥ 99,0 % (KT), Honeywell Fluka™
Produktkod. p-7120509 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Poly Bottle
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
Produktkod. 15651450
Brand: Honeywell-Fluka 1533850G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Puriss. pa,≥ 99,0% (KT), gul
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1317-36-8
Molekylformel OPb
Molekylvikt (g/mol) 223.20
MDL-nummer MFCD00011164
InChI-nyckel YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellow
PubChem CID 14827
LEDER O=[Pb]
Specifikationer
Kokpunkt 1470°C
Kemiskt namn eller material Lead(Ii) Oxide
Smältpunkt 890°C
Färg Yellow
Fysisk form Solid
Kvantitet 50 g
Linjär formel PbO
UN-nummer UN2291
IUPAC-namn oxolead
Formel vikt 223.2g/mol
Procent renhet ≥99.0% (KT)
Kvalitet puriss. p.a.
Förpackning Poly Bottle
Ångtryck 10mmHg (0°C)
Densitet 9.66g/cu.cm