Läs mer
Bly(II)oxid, TRC
Produktkod. 30479154
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30479154 10 g
1 options
Produktkod. 30479154 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL32002510G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lead(II) oxide
CAS 1317-36-8
Kvantitet 10 g
Molekylformel PbO
Synonym Lead oxide (PbO), C.I. 77577, C.I. Pigment Yellow 46, G 2, Lead monooxide, Lead monoxide, Lead oxide, Lead oxide yellow, Lead protoxide, Lead(2+) oxide, Lead(II) oxide, Litharge, Litharge S, Litharge Yellow L 28, Pigment Yellow 46, Plumbous oxide, Yellow lead ocher
InChI formel InChI=1S/O.Pb
LEDER O=[Pb]
IUPAC-namn oxobly
Molekylvikt (g/mol) 223
Formel vikt 223.9716