Läs mer
Lead(II) perchlorate trihydrate, ACS, 97.0-102.0%
Produktkod. 11341748
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11341748 100 g 100g
11331748 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11341748 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011640.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Titrering i komplexometriska titreringar
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13453-62-8
Molekylformel Cl2H6O11Pb
Molekylvikt (g/mol) 460.10
MDL-nummer MFCD00149817
InChI-nyckel KKGGEAQRICYXNM-UHFFFAOYSA-L
Synonym lead ii perchlorate trihydrate, acmc-20aknd, 2clo4.pb.3h2o, lead perchlorate 3h2o, lead ii perchlorate, trihydrate, lead perchlorate, trihydrate, reagent acs, lead ii perchlorate trihydrate, acs reagent
PubChem CID 25021834
IUPAC-namn bly(2+);diperklorat;trihydrat
LEDER O.O.O.[Pb++].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lead(II) perchlorate trihydrate
Smältpunkt 100°C (decomposition)
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 100 g
Linjär formel Pb(ClO4)2·3H2O
UN-nummer UN1470
Löslighetsinformation Soluble in water and alcohol.
Formel vikt 460.15 (406.10 Anhydrous)
Procent renhet ≤97%
Kvalitet ACS
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.60 g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lead (II) perchlorate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
Faroangivelser
  • H271-Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P283-Använd brand-/flamsäkra eller brand-/flamhämmande kläder.
  • P306+P360-VID KONTAKT MED KLÄDERNA: Skölj omedelbart nedstänkta kläder och hud med mycket vatten innan du tar av dig kläderna.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.