Läs mer
Lead(II) Perchlorate Trihydrate, ACS Reagent, 98%, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterBeskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lead(II) perchlorate trihydrate |
| Smältpunkt | 83°C to 84°C |
| Färg | White |
| pH | 3 to 5 (at 25°C) |
| Kvantitet | 500 g |
| Linjär formel | Pb(ClO4)2·3H2O |
| UN-nummer | UN1470 |
| Formel vikt | 460.15g/mol |
| Procent renhet | 98% |
| Förpackning | Glass Bottle |
| Visa mer |