Läs mer
Lead(II) selenide, 99.999+% (metals basis)
Produktkod. 15442067
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15442067 25 g 25g
15452067 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15442067 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044916.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12069-00-0 | PbSe | 286.20 g/mol
Bly(II)selenid används vid tillverkning av infraröda detektorer för värmeavbildning. Det används också som kvantprickar i nanokristallsolceller. Det är ett viktigt material och kan användas i fotografiska plattor och fotomotstånd och optoelektroniska enheter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12069-00-0
Molekylformel PbSe
Molekylvikt (g/mol) 286.20
MDL-nummer MFCD00016273
InChI-nyckel GGYFMLJDMAMTAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead selenide, lead ii selenide, lead ii selenide trace metals basis 25g
PubChem CID 61550
IUPAC-namn selanylidenled
LEDER [Se]=[Pb]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lead(II) selenide
Färg Grå
Fysisk form Fused Lump
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall >99.999% (Metals basis)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 286.15
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lead(II) selenide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P320-Särskild behandling krävs omedelbart (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.