Läs mer
Lead(II) sulfate, Reagent Grade, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11490051
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11490051 100 g 100g
11400061 500 g 500g
11480051 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490051 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044784.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Use in Pigments, Galvanic Batteries, Lithography
Bly(II)sulfat används i pigment, galvaniska batterier, litografi, vikttyger. Det används också som mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7446-14-2
Molekylformel O4PbS
Molekylvikt (g/mol) 303.256
MDL-nummer MFCD00011166
InChI-nyckel KEQXNNJHMWSZHK-UHFFFAOYSA-L
Synonym lead ii sulfate, lead sulfate, anglislite, lead sulphate, mulhouse white, lead bottoms, lead monosulfate, fast white, milk white, natural anglesite
PubChem CID 24008
IUPAC-namn bly(2+);sulfat
LEDER [O-]S(=O)(=O)[O-].[Pb+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lead(II) sulfate
Smältpunkt 1170°C
Färg Vitt
Fysisk form Lump/Powder
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Partially soluble in water,dilute HCl and HNO3. Soluble in sodium hydroxide,ammonium acetate or tartrate,concentrated hydriodic acid. Insoluble in alcohol
Formel vikt 303.25
Kvalitet Reagens
Odör Odorless
Utseende White powder/lump
Densitet 6.2 g/cm3 at 20°C
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lead(II) sulfate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.