Läs mer
Lead(II) sulfide, Pb 82% min.
Produktkod. 11423993
Change view
Kvantitet:
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11423993 2500 g 2500g
11413993 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11423993 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10268.0E
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1314-87-0 | PbS | 239.30 g/mol
Bly(II)sulfid används som halvledare. Används i elektroniska enheter och infraröd sensor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Bly(II)sulfid används som halvledare. Används i elektroniska enheter och infraröd sensor.
Löslighet
Löslig i vatten (0,00086g/L) och syra. Olösligt i alkohol och kaliumhydroxid.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1314-87-0
Molekylformel PbS
Molekylvikt (g/mol) 239.30
MDL-nummer MFCD00016280
InChI-nyckel FILXVLQXZYXBSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead ii sulfide, lead sulfide, galena, lead monosulfide, plumbous sulfide, lead 2+ sulfide, natural galena, lead sulphide, natural lead sulfide
PubChem CID 14819
LEDER [S--].[Pb++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lead (II) sulfide
Smältpunkt 1114°C
Kvantitet 2500 g
UN-nummer UN3077
Merck Index 14,5421
Löslighetsinformation Soluble in water (0.00086g/L) and acid. Insoluble in alcohol,and potassium hydroxide.
IUPAC-namn sulfanylidenled
Formel vikt 239.25
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Pb 82% min.
Odör Odorless
Brytningsindex 3.921
Densitet 7.5
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lead(II) sulfide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.