Läs mer
Lead(II) Sulfide, Pure, Fisher Chemical
Produktkod. 10264150 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Glass Jar
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10264150 100 g Glass Jar 100g
1 options
Produktkod. 10264150 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer L/1730/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
100g, Glass Jar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kokpunkt 1281.1°C
Smältpunkt 1113.9°C
CAS 1314-87-0
Färg Silver
Fysisk form Solid
Kvantitet 100 g
Molekylformel PbS
MDL-nummer MFCD00016280
Synonym lead ii sulfide, lead sulfide, galena, lead monosulfide, plumbous sulfide, lead 2+ sulfide, natural galena, lead sulphide, natural lead sulfide
InChI-nyckel FILXVLQXZYXBSJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER [S--].[Pb++]
IUPAC-namn λ²-lead(2+) sulfanediide
Molekylvikt (g/mol) 239.30
PubChem CID 14819
Formel vikt 239.26g/mol
Förpackning Glass Jar
Ångtryck &1mmHg&852
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lead(II) sulfide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.