Läs mer
Lead(II) tartrate, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11469543
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11469543 25 g 25g
11479543 100 g 100g
11489543 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11469543 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12388.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
Used as a raw material in organic chemistry for the synthesis of other chiral molecules. The acid has served in the farming and metal industries as a chelating agent for complexing micronutrients.
Solubility
Soluble in dilute nitric acid, alkali, acid ammonium hydrogen oxidation and tartaric acid ammonium solution, insoluble in water and alcohol.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 815-84-9
Molekylformel C4H4O6Pb
Molekylvikt (g/mol) 355.27
MDL-nummer MFCD00043282
InChI-nyckel AYPZCTCULRIASE-ZVGUSBNCSA-L
Synonym unii-x5kmm6t3a6, lead tartrate, x5kmm6t3a6, lead tartrate pbc4h4o6, lead ii tartrate 1:1, lead tartrate van, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, lead 2+ salt 1:1, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-r-r*,r*-, lead 2+ salt 1:1, +-l-tartaric acid lead ii salt, tartaric acid, lead 2+ salt 1:1 8ci
PubChem CID 101283265
IUPAC-namn (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate;lead(2+)
LEDER C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.[Pb+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lead (II) tartrate
Densitet 2.53
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2291
Löslighetsinformation Soluble in dilute nitric acid,alkali,acid ammonium hydrogen oxidation and tartaric acid ammonium solution,insoluble in water and alcohol.
Formel vikt 355.27
Procent renhet 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lead(II) tartrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .