Läs mer
Bly(II)tellurid, 99,999 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11329239
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11329239 100 g 100g
11319239 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11329239 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 088285.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1314-91-6 | PbTe | 334.80 g/mol
Bly(II)tellurid används för att tillverka termoelektrisk omvandlare (kylare, generator, värme), infraröda detektorer och tunneldioder. Det är också en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1314-91-6
Molekylformel PbTe
Molekylvikt (g/mol) 334.80
MDL-nummer MFCD00016274
InChI-nyckel OCGWQDWYSQAFTO-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead telluride, lead ii telluride, unii-v1og6oa4bj, v1og6oa4bj, plumbanetellone, bleitellurid, lead monotelluride, lead ii telluride trace metals basis
PubChem CID 4389803
IUPAC-namn tellanylidenled
LEDER [Te]=[Pb]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lead (II) telluride
Smältpunkt 917°C
Fysisk form Pieces
Kvantitet 100 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3284
Merck Index 14,5422
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 334.79
Procent renhet 99.999%
Odör Product specific
Densitet 8.164 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.