Läs mer
Bly(II)tetrafluorborat, 50 % vikt/vikt aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11344947
Change view
Kvantitet:
1 kg
3 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
3kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11344947 3 x 1 kg 3kg
11334947 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11344947 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041956.D5
Request Bulk or Custom Format
Används vid galvanisering av tenn-bly
Används vid galvanisering av tenn-bly Bly(II)tetrafluorborat används som en katalysator involverad i kalixarenbildning genom vätebundna dimmers och vid framställning av linjära polyestrar. Det är involverat i utvecklingen och optimeringen av en bipolär bly-bortetrafluoridackumulator. Det är en galvaniseringslösning för beläggning av metallföremål med bly och härdare för epoxihartser. Vidare används det i trycklinjer, plätering av tenn-blylegering, blylödning och även som kretskort för tenn-blylegering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13814-96-5
Molekylformel B2F8Pb
Molekylvikt (g/mol) 380.80
MDL-nummer MFCD00016270
InChI-nyckel UQGXAENNKXXYNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead ii tetrafluoroborate, lead fluoroborate, lead ii tetrafluoroborate solution, lead boron fluoride, lead tetrafluoroborate, unii-wax1e0vj84, lead ii fluoroborate, acmc-1bpsn, wax1e0vj84, lead 2+ ditetrafluoroborate
PubChem CID 12598180
LEDER [Pb++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lead(II) tetrafluoroborate
Färg Färglös
Fysisk form Vätska
Kvantitet 3 x 1 kg
Löslighetsinformation Miscible with water.
IUPAC-namn λ²-bly(2+) bis(tetrafluorboranid)
Formel vikt 380.81
Odör Odorless
Densitet 1.62
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.