Läs mer
Lead(II) Tetrafluoroborate (50 w/w aq. soln), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lead(II) Tetrafluoroborate |
| CAS | 13814-96-5 |
| Kvantitet | 5 g |
| Molekylformel | B2F8Pb |
| Synonym | Lead Bis(tetrafluoroborate), Lead Boron Fluoride, Lead Fluoroborate, Lead Fluoroborate (Pb(BF4)2), Lead Tetrafluoroborate (Pb(BF4)2), Lead Fluoborate (Pb(BF4)2), Lead(2+) Tetrafluoro-borate(1-) |
| InChI formel | InChI=1S/2BF4.Pb/c2*2-1(3,4)5;/q2*-1;+2 |
| LEDER | [Pb+2].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F |
| IUPAC-namn | lead(2+);ditetrafluoroborate |
| Molekylvikt (g/mol) | 380.81 |
| Formel vikt | 381.9825 |