Läs mer
Lead(II) titanium oxide, 99.5%
Produktkod. 11397737
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11397737 500 g 500g
11387737 100 g 100g
11307747 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11397737 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014139.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12060-00-3 | O3PbTi | 303.064 g/mol
Bly(II) titanoxid används i stor utsträckning i keramiska kondensatorer, keramiska filter, PTC termiska motstånd, tryckkänsliga motstånd och prestanda för givarfält.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12060-00-3
Molekylformel O3PbTi
Molekylvikt (g/mol) 303.064
MDL-nummer MFCD00011159
InChI-nyckel NKZSPGSOXYXWQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead titanate, lead titanium trioxide, lead ii titanate, lead titanium oxide, lead titanium oxide pbtio3, titanic acid, lead salt, titanox l, titanicacid,leadsalt, o3ti.pb, lead titanate, powder,
PubChem CID 16211560
IUPAC-namn dioxid(oxo)titan;bly(2+)
LEDER [O-][Ti](=O)[O-].[Pb+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lead(II) titanium oxide
Färg Gult
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3288
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 303.09
Procent renhet 99.5%
Odör Odorless
Densitet 7.520 g/mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.