Läs mer
Bly(II)trifluoracetathemihydrat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11343377
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11343377 10 g 10g
11353377 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11343377 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 017553.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 4146-73-0 | Molekylformel: C4F6O4Pb | Molekylvikt: 433,23 g/mol
Det används vid pyrolytisk avsättning av fluoridglas.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4146-73-0
Molekylformel C4F6O4Pb
Molekylvikt (g/mol) 433.23
MDL-nummer MFCD00061594
InChI-nyckel XVULNTYAIWEMSW-UHFFFAOYSA-L
Synonym lead trifluoroacetate, lead ii 2,2,2-trifluoroacetate, acmc-1asut, bis trifluoroacetoxy lead ii
PubChem CID 71311182
IUPAC-namn bly(2+);2,2,2-trifluoracetat
LEDER C(=O)(C(F)(F)F)[O-].C(=O)(C(F)(F)F)[O-].[Pb+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lead(II) trifluoroacetate hemihydrate
Smältpunkt 147 °C till 153 °C
Färg Vitt
Odör Luktfritt
Linjär formel Pb(CF3COO)2·0.5H2O
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2291
Löslighetsinformation Löslig i vatten, trifluoreddiksyra, tetrahydrofuran, aceton.
Formel vikt 442.23(433.22 Vattenlös)
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lead(II) trifluoroacetate hemihydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.