Läs mer
Bly(II)zirkoniumoxid, 99,7 % (metallbas exklusive Hf), Hf 1 % max, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11366988
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11366988 500 g 500g
11356988 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11366988 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014682.36
Request Bulk or Custom Format
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Det är praktiskt taget applicerat inom området elektrokeramik.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12060-01-4
Molekylformel O3PbZr
Molekylvikt (g/mol) 346.421
MDL-nummer MFCD00016275
InChI-nyckel RSCSNKLWUCUPDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead zirconate, o3zr.pb, dioxido oxo zirconium;lead 2+, $l^ 2-lead 2+ ion oxozirconiumbis olate
PubChem CID 16212542
IUPAC-namn dioxid(oxo)zirkonium;bly(2+)
LEDER [O-][Zr](=O)[O-].[Pb+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lead(II) zirconium oxide
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas exklusive Hf), Hf 1% max.
UN-nummer UN3077
Löslighetsinformation Insoluble in all solvents.
Formel vikt 346.42
Procent renhet 99.7%
Odör Odorless
Densitet 7.0 g/mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.