Läs mer
Blyisotopstandard: Pb @ 100 μg/ml i 2% HNO3 (naturlig förekomst), VHG™
Produktkod. 30003010
Change view
Kvantitet:
50 ml
Produktkod. Kvantitet
30003010 50 ml
1 options
Produktkod. 30003010 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGLISPB150
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Blyisotopstandard: Pb @ 100 μg/ml i 2% HNO3 (naturlig förekomst)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lead
CAS 7439-92-1
Metoder ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Lead
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Pb
Synonym Plumbum, Lead metal, Blei, Lead, elemental
InChI formel InChI=1S/Pb
LEDER [Pb]
IUPAC-namn Lead
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Molekylvikt (g/mol) 207.2
Kvantitet 50 ml
Formel vikt 207,9766 g/mol