Läs mer
Lead(IV) acetate, 95%, stabilized
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterBeskrivning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lead(IV) acetate |
| Smältpunkt | 175.0°C to 180.0°C |
| Färg | Orange-rosa till vit |
| Fysisk form | Kristallint pulver |
| Kvantitet | 500 g |
| Analysprocentintervall | 94% min. (Iodometry) |
| Linjär formel | (CH3CO2)4Pb |
| Fieser | 01,537; 02,234; 03,168; 04,278; 05,365; 06,313; 08,269; 09,265; 10,228; 12,270; 13,62; 14,188; 16,193 |
| Merck Index | 15,5478 |
| Löslighetsinformation | Solubility in water: decomposes in water forming pb02 and acetic acid. Other solubilities: soluble in hot glacial acetic acid, soluble in benzene, chloroform, tetrachloroethane,, toluene, acetonitrile, nitrobenzene and, dichloromethane |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Lead(IV) acetate, stabilized
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.