Läs mer
Bly(IV)acetat, 96 % (torrt vatten), stab. med 5–10 % glacial ättiksyra
Produktkod. 11492987
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
100g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11492987 250 g 250g
11478850 100 g 100g
11472987 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11492987 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15551.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 546-67-8 | C8H16O8Pb | 447,408 g/mol
Bly(IV)acetat är ett viktigt oxidationsmedel och en källa till acetyloxigrupp som används i organisk syntes. Till exempel framställs 1,4-dioxen från dioxan som involverar 2-acetoxi-1,4-dioxan som en mellanprodukt. På liknande sätt används det för framställning av bis(trifluormetyl)diazometan från hexafluoracetonhydrazon. Den reagerar också med alkener, alkoholer med delta-proton och di-n-butyl-d-tartrat för att få gamma-laktoner, cykliska etrar respektive n-butylglyoxylat. Det inducerar klyvningen av 1,2-dioler till motsvarande aldehyder eller ketoner. Det är aktivt involverat i Kochi-reaktionen för dekarboxylering av karboxylsyror till alkylhalider och används som ett alternativt reagens till brom i Hofmann-omlagringen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Bly(IV)acetat är ett viktigt oxidationsmedel och en källa till acetyloxigrupper som används i organisk syntes. Till exempel framställs 1,4-dioxen från dioxan som involverar 2-acetoxi-1,4-dioxan som en mellanprodukt. På liknande sätt används det för framställning av bis(trifluormetyl)diazometan från hexafluoracetonhydrazon. Den reagerar också med alkener, alkoholer med delta-proton och di-n-butyl-d-tartrat för att få gamma-laktoner, cykliska etrar respektive n-butylglyoxylat. Det inducerar klyvningen av 1,2-dioler till motsvarande aldehyder eller ketoner. Det är aktivt involverat i Kochi-reaktionen för dekarboxylering av karboxylsyror till alkylhalider och används som ett alternativt reagens till brom i Hofmann-omlagringen.
Löslighet Löslig i vatten, etanol
, kloroform, bensen, nitrobensen, tetrakloretan, salpetersyra, varm ättiksyra och saltsyra.
Anteckningar
Luft- och fuktkänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med alkoholer, starka syror och starka reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 546-67-8
Molekylformel C8H16O8Pb
Molekylvikt (g/mol) 447.408
MDL-nummer MFCD00008693
InChI-nyckel NVTAREBLATURGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead iv acetate
PubChem CID 50931538
IUPAC-namn ättiksyra;bly
LEDER CC(=O)O.CC(=O)O.CC(=O)O.CC(=O)O.[Pb]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lead(IV) acetate
Namnnotering stabiliserad med 5 till 10 % glacial ättiksyra
Smältpunkt 175 °C
Densitet 2.28
Anteckningar om analysprocent (dry wt.)
Linjär formel Pb(OOCCH3)4
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN1616
Beilstein 3595640
Känslighet Känslig för fukt
Merck Index 14,5423
Löslighetsinformation Löslig i vatten, etanol, kloroform, bensen, nitrobensen, tetrakloretan, salpetersyra, het ättiksyra och saltsyra.
Formel vikt 443.37
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lead(IV) acetate, stabilized with 5-10% glacial acetic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid, lead(4+) salt, Acetic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.