Läs mer
Bly(IV)acetat, 96 % (torrvikt), stick. med 5–10 % glaciärättiksyra
Produktkod. 11482987
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11482987 50 g 50g
1 options
Produktkod. 11482987 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15551.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 546-67-8 | C8H12O8Pb | 443,40 g/mol
Bly(IV)acetat är ett viktigt oxidationsmedel och en källa till acetyloxigrupp som används vid organisk syntes. Till exempel framställs 1,4-dioxen från dioxan som involverar 2-acetoxi-1,4-dioxan som mellanprodukt. På liknande sätt används det för framställning av bis(trifluormetyl)diazometan från hexafluoroacetonhydrazon. Det reagerar också med alkener, alkoholer med delta-proton och di-n-butyl d-tartrat för att få gamma-laktoner, cykliska etrar respektive n-butylglyoxylat. Det inducerar klyvning av 1,2-dioler till motsvarande aldehyder eller ketoner. Det är aktivt involverat i Kochi-reaktionen för dekarboxylering av karboxylsyror till alkylhalogenider och används som ett alternativt reagens till brom i Hofmann-omläggningen.
Denna Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific.
Användningsområden
Bly(IV)acetat är ett viktigt oxidationsmedel och en källa till acetyloxigrupp som används vid organisk syntes. Till exempel framställs 1,4-dioxen från dioxan som involverar 2-acetoxi-1,4-dioxan som mellanprodukt. På liknande sätt används det för framställning av bis(trifluormetyl)diazometan från hexafluoroacetonhydrazon. Det reagerar också med alkener, alkoholer med delta-proton och di-n-butyl d-tartrat för att få gamma-laktoner, cykliska etrar respektive n-butylglyoxylat. Det inducerar klyvning av 1,2-dioler till motsvarande aldehyder eller ketoner. Det är aktivt involverat i Kochi-reaktionen för dekarboxylering av karboxylsyror till alkylhalogenider och används som ett alternativt reagens till brom i Hofmann-omläggningen.
Löslighet
Löslig i vatten, etanol, kloroform, bensen, nitrobensen, tetrakloretan, salpetersyra, het ättiksyra och saltsyra.
Anteckningar
Luft- och fuktkänslig. Förvara den på en sval plats. Håll behållaren tätt stängd på en torr och välventilerad plats. Oförenlig med alkoholer, starka syror och starka reducerande medel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lead(IV) acetate
Namnnotering stabiliserad med 5 till 10 % glacial ättiksyra
CAS 546-67-8
Smältpunkt 175 °C
Densitet 2.28
Anteckningar om analysprocent (dry wt.)
Molekylformel C8H12O8Pb
Linjär formel Pb(OOCCH3)4
MDL-nummer MFCD00008693
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN1616
Beilstein 3595640
Känslighet Känslig för fukt
Merck Index 14,5423
Synonym lead iv acetate
Löslighetsinformation Löslig aq. soln., etanol, kloroform, bensen, nitrobensen, tetrakloretan, salpetersyra, het ättiksyra och saltsyra.
InChI-nyckel ACKFDYCQCBEDNU-UHFFFAOYSA-J
LEDER [Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
IUPAC-namn λ²-lead(2+) tetraacetate
Molekylvikt (g/mol) 443.40
PubChem CID 50931538
Formel vikt 443.37
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lead(IV) acetate, stabilized with 5-10% glacial acetic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid, lead(4+) salt
RUO– Endast forskningsanvändning