Läs mer
Lead(Iv) Acetate, Reagent grade, 95%, Honeywell™
Produktkod. 15611670 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15611670 25 g Poly Bottle 25g
15601670 100 g Poly Bottle 100g
15621670 500 g Poly Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15611670 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 18519125G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 546-67-8
Molekylformel C8H16O8Pb
Molekylvikt (g/mol) 447.408
MDL-nummer MFCD00008693
InChI-nyckel NVTAREBLATURGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead iv acetate
PubChem CID 50931538
IUPAC-namn acetic acid;lead
LEDER CC(=O)O.CC(=O)O.CC(=O)O.CC(=O)O.[Pb]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lead(Iv) Acetate
Smältpunkt 190°C
Färg White
Kvantitet 25 g
Linjär formel Pb(CH3CO2)4
UN-nummer UN1616
Beilstein 3595640
Formel vikt 443.38g/mol
Procent renhet 95%
Kvalitet Reagent
Förpackning Poly Bottle
Utseende Crystals
Densitet 2.230g/cu.cm