Läs mer
Bly(IV) acetat, stabiliserat, TRC
Produktkod. 30471683
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30471683 10 g
1 options
Produktkod. 30471683 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL17881010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lead(IV) Acetate
CAS 546-67-8
Molekylformel C8 H12 O8 Pb
Kvantitet 10 g
Synonym Acetic Acid Lead(4+) Salt (4:1), LTA, Lead Acetate, Lead Tetraacetate, Lead(4+) Acetate, Plumbic Acetate
InChI formel InChI=1S/4C2H4O2.Pb/c4*1-2(3)4;/h4*1H3,(H,3,4);/q;;;;+4/p-4
LEDER CC(=O)O[Pb](OC(=O)C)(OC(=O)C)OC(=O)C
IUPAC-namn Triacetyloxyplumbylacetat
Molekylvikt (g/mol) 443.38
Formel vikt 444.0299