Specifikationer
| Smältpunkt | 290°C |
| Färg | Black |
| pH | 6 to 7 |
| Fysisk form | Powder/Solid |
| Kvantitet | 500 g |
| IUPAC-namn | plumbanedione |
| Formel vikt | 239.19g/mol |
| Förpackning | Plastic powder jar |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Lead(IV) oxide
- Fara
- Oxiderande fast ämne Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
- H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P264-Tvätta ansiktet, händerna och exponerad hud grundligt efter användning.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.