Läs mer
Lead(Iv) Dioxide, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7073263 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
250g
500g
Produktkod. 10416880
Brand: Fisher Chemical L/1350/50
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 1309-60-0
Molekylformel O2Pb
Molekylvikt (g/mol) 239.20
MDL-nummer MFCD00011165
InChI-nyckel YADSGOSSYOOKMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead dioxide, lead iv oxide, lead peroxide, lead superoxide, lead oxide pbo2, lead brown, lead oxide brown, lead peroxide pbo2, bioxyde de plomb french
PubChem CID 14793
LEDER O=[Pb]=O
Specifikationer
Smältpunkt 290 °C
Färg Svart
pH 6 till 7
Fysisk form Pulver/fast
Kvantitet 250 g
IUPAC-namn dioxobly
Formel vikt 239.19g/mol
Förpackning Pulverburk av plast
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lead(IV) oxide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna och exponerad hud grundligt efter användning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.