Läs mer
Bly(IV)fluorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15441037
Change view
Kvantitet:
2 g
Förpackningsstorlek:
2g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15441037 2 g 2g
1 options
Produktkod. 15441037 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013070.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7783-59-7 | F4Pb | 283.194 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lead(IV) fluoride
CAS 7783-59-7
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 2 g
Molekylformel F4Pb
MDL-nummer MFCD00016278
UN-nummer UN2291
Synonym lead iv fluoride, lead tetrafluoride, pbf4, tetrafluoridolead, blei iv-fluorid
InChI-nyckel YAFKGUAJYKXPDI-UHFFFAOYSA-J
LEDER F[Pb](F)(F)F
IUPAC-namn tetrafluoroplumbane
Molekylvikt (g/mol) 283.194
PubChem CID 123258
ChEBI CHEBI:37186
Formel vikt 283.18
Procent renhet 99%
Odör Odorless
Känslighet Moisture sensitive
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lead(IV) fluoride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.