Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lead(Iv) Oxide |
| Färg | Black |
| Kvantitet | 500 g |
| Linjär formel | PbO2 |
| UN-nummer | UN1872 |
| Formel vikt | 239.2g/mol |
| Procent renhet | ≥97.0% |
| Kvalitet | ACS Reagent |
| Förpackning | Poly Bottle |
| Utseende | Powder |