Läs mer
Lead(IV) oxide, 97+%, extra pure
Produktkod. 10350544 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10350544 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
10246320 5 g Glasflaska 5g
10092960 100 g Glasflaska 100g
10480681 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10350544 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 217530025
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1309-60-0 | O2Pb | 239.20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1309-60-0
Molekylformel O2Pb
Molekylvikt (g/mol) 239.20
MDL-nummer MFCD00011165
InChI-nyckel YADSGOSSYOOKMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead dioxide, lead iv oxide, lead peroxide, lead superoxide, lead oxide pbo2, lead brown, lead oxide brown, lead peroxide pbo2, bioxyde de plomb french
PubChem CID 14793
LEDER O=[Pb]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lead(IV) oxide
Smältpunkt 290 °C
Namnnotering p.a.
Färg Brun till svart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 2.5 kg
Analysprocentintervall 97+%
Linjär formel PbO2
Fieser 01,5331; 02,233; 03,168; 11,282
Merck Index 15, 5462
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hcl and glacial acetic acid,insoluble in alcohol
IUPAC-namn dioxobly
Formel vikt 239.19
Procent renhet ≥97%
Kvalitet Extra ren
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.