Läs mer
Bly(IV)oxid, ACS, 97,0 % min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11311829
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
Produktkod. 11311829
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012483.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
För användning i batterielektroder, tillverkning av pigment och färgämnen, som analytiskt labbreagens
Den kan användas som en elektrod i blybatterier, som anod vid galvanisering av koppar och zink i sulfatlösning, produktion av glyoxylsyra, tillverkning av pigment och färgämnen, högspänningsavledare för ljusavledare och som ett analytiskt laboratoriereagens. Blydioxid är ett kraftfullt oxidationsmedel som används vid tillverkning av tändstickor, pyroteknik och andra kemikalier. Den kan användas vid härdning av sulfidbaserade polymerer. Det oxiderar Mn(II) till Mn(VII) och Cr(III) till Cr(VI).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Maximal nivå av föroreningar: Syraolösligt material 0,2 %, Kolföreningar (som C) 0,04 %, Cl 0,002 %, NO 3 0,02 %, SO 4 0,05 %, Mn 5 ppm, Ca 0,02 %, Cu 0,05 %, K 0,05 %, Na 0,05 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1309-60-0
Molekylformel O2Pb
Molekylvikt (g/mol) 239.20
MDL-nummer MFCD00011165
InChI-nyckel YADSGOSSYOOKMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead dioxide, lead iv oxide, lead peroxide, lead superoxide, lead oxide pbo2, lead brown, lead oxide brown, lead peroxide pbo2, bioxyde de plomb french
PubChem CID 14793
LEDER O=[Pb]=O
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Lead(IV) oxide
Smältpunkt 290°C (decomposition)
Färg Brun till svart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 97.0% min.
Löslighetsinformation Insoluble in water and alcohol. Soluble in acetic acid.
IUPAC-namn dioxobly
Formel vikt 239.19
Kvalitet ACS
Odör Odorless
Densitet 9.38
Mostrar más Mostrar menos
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado