Läs mer
Bly(IV)oxid, ACS, 97,0 % min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11331829
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11331829 100 g 100g
11311829 500 g 500g
11321829 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11331829 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012483.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För användning i batterielektroder, tillverkning av pigment och färgämnen, som analytiskt labbreagens
Den kan användas som en elektrod i blybatterier, som anod vid galvanisering av koppar och zink i sulfatlösning, produktion av glyoxylsyra, tillverkning av pigment och färgämnen, högspänningsavledare för ljusavledare och som ett analytiskt laboratoriereagens. Blydioxid är ett kraftfullt oxidationsmedel som används vid tillverkning av tändstickor, pyroteknik och andra kemikalier. Den kan användas vid härdning av sulfidbaserade polymerer. Det oxiderar Mn(II) till Mn(VII) och Cr(III) till Cr(VI).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Maximal nivå av föroreningar: Syraolösligt material 0,2 %, Kolföreningar (som C) 0,04 %, Cl 0,002 %, NO 3 0,02 %, SO 4 0,05 %, Mn 5 ppm, Ca 0,02 %, Cu 0,05 %, K 0,05 %, Na 0,05 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1309-60-0
Molekylformel O2Pb
Molekylvikt (g/mol) 239.20
MDL-nummer MFCD00011165
InChI-nyckel YADSGOSSYOOKMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead dioxide, lead iv oxide, lead peroxide, lead superoxide, lead oxide pbo2, lead brown, lead oxide brown, lead peroxide pbo2, bioxyde de plomb french
PubChem CID 14793
LEDER O=[Pb]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lead(IV) oxide
Smältpunkt 290°C (decomposition)
Färg Brun till svart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 97.0% min.
Löslighetsinformation Insoluble in water and alcohol. Soluble in acetic acid.
IUPAC-namn plumbanedion
Formel vikt 239.19
Kvalitet ACS
Odör Odorless
Densitet 9.38
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lead(IV) oxide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.