Läs mer
Lead(IV) oxide, Puratronic™, 99.995% (metals basis)
Produktkod. 11336807
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11336807 50 g 50g
11346807 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11336807 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010729.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1309-60-0 | O2Pb | 239.20 g/mol
Den används vid tillverkning av tändstickor och elektroder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1309-60-0
Molekylformel O2Pb
Molekylvikt (g/mol) 239.20
MDL-nummer MFCD00011165
InChI-nyckel YADSGOSSYOOKMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead dioxide, lead iv oxide, lead peroxide, lead superoxide, lead oxide pbo2, lead brown, lead oxide brown, lead peroxide pbo2, bioxyde de plomb french
PubChem CID 14793
IUPAC-namn dioxobly
LEDER O=[Pb]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lead(IV) oxide
Smältpunkt 290°C (decomposition)
Färg Brun till svart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 99.995% (Metals basis)
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in dilute hydrochloric acid.
Formel vikt 239.19
Odör Odorless
Densitet 9.38
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.