Läs mer
Lead lanthanum zirconium titanium oxide, polymeric precursor, Thermo Scientific™
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lead lanthanum zirconium titanium oxide |
| Namnnotering | Polymeric precursor |
| Färg | Brown |
| Fysisk form | Viscous Liquid |
| Kvantitet | 1 g |
| MDL-nummer | MFCD02684260 |
| UN-nummer | UN1993 |
| Löslighetsinformation | Soluble in hexane, toluene and alcohol |
| Känslighet | Moisture sensitive |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Lead lanthanum zirconium titanium oxide, polymeric precursor
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .