Läs mer
Lead molybdenum oxide, 99%, Thermo Scientific™
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lead molybdenum oxide |
| Kvantitet | 25 g |
| Linjär formel | PbMoO4 |
| UN-nummer | UN3077 |
| Formel vikt | 367.13 |
| Procent renhet | 99% |
| Odör | Odorless |
| Densitet | 6.7 |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Lead molybdenum oxide
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .