Läs mer
Lead molybdenum oxide, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7080853
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11474280
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10576.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10190-55-3
Molekylformel MoO4Pb
Molekylvikt (g/mol) 367.146
MDL-nummer MFCD00016272
InChI-nyckel XJUNRGGMKUAPAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead molybdate, unii-wgp849k028, lead molybdate vi, lead molybdenum oxide pbmoo4, moo4.pb, $l^ 2-lead 2+ ion molybdate, dioxido dioxo molybdenum; lead 2+, lead ii molybdate trace metals basis
PubChem CID 61490
IUPAC-namn dioxido(dioxo)molybdenum;lead(2+)
LEDER [O-][Mo](=O)(=O)[O-].[Pb+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lead molybdenum oxide
Kvantitet 25 g
Linjär formel PbMoO4
UN-nummer UN3077
Formel vikt 367.13
Procent renhet 99%
Odör Odorless
Densitet 6.7
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lead molybdenum oxide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .