Beskrivning
Blynitrat är ett vattenlösligt bly(II)salt. Det är en giftig förening som fungerar som ett oxidationsmedel och används för att göra andra blyföreningar. Det dissocierar i sina beståndsdelar joner, Pb 2+ (aq) och NO 3 −. Denna lösning framställs genom att lösa upp 33 g blynitrat i vatten och späda till 1 L.
- Tillverkad i en ISO 9001-kompatibel anläggning enligt Eu. Ph. Kapitel 4 (4.2.2) riktlinjer
- Försedd med ett analysintyg och en etikett som visar parti och utgångsdatum
- Den färdiga produkten eliminerar tiden och arbetet med att förbereda exakta volymetriska lösningar
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lead(II) nitrate |
| CAS | 10099-74-8, 7732-18-5 |
| Färg | Färglös |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 1000 mL |
| Odör | Luktfritt |
| Förpackning | Uppenbar manipulation |
| Molekylformel | N2O6Pb |
| MDL-nummer | MFCD00011153 |
| Synonym | lead dinitrate, lead nitrate, lead ii nitrate, plumbous nitrate, lead 2+ nitrate, lead nitrate pb no3 2, nitrate de plomb french, lead ii nitrate 1:2, nitric acid, lead 2+ salt |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 0.1M LEAD NITRATE
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- EUH201-Innehåller bly. Bör inte användas på ytor där barn kan komma åt att tugga eller suga.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- MIXTURE LIST-Contain: lead dinitrate