Läs mer
Bly i färgflaga Referensmaterial: Pb ca 643 μg/g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cadmium∣Chromium∣Lead |
| CAS | 7440-43-9, 7440-47-3, 7439-92-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Cadmium∣Chromium∣Lead |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Lösningstyp | Matrismaterial |
| Element | Multi-element |
| Lösningsmedel eller matris | Färg |
| Industry Type | Petrokemisk testning |
| Kvantitet | 50 g |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Cadmium 37.8 mg/kg∣Chromium 618 mg/kg∣Lead 643 μg/g |