missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Lead, Pb/Sb Binary, 50g, ARMI∣MBH

Produktkod. 30002502
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30002502 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30002502 Leverantör ARMI/MBH Leverantörsnummer MBH81X PA0.5 CC

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

ARMI∣MBH produces high-quality metal alloy certified reference materials and set up standards for Spark-OES, ICP, and XRF elemental analysis. The offering includes steel, aluminum, titanium, nickel, cobalt, copper, magnesium, and more.

Lead, Pb/Sb Binary, 50g
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Antimony
CAS 7440-36-0
Kvantitet 50 g
Form Pieces
Molekylformel Sb
Synonym Antimony powder, Stibium metallicum, Antimony, metallic, Antimony, elemental
InChI formel InChI=1S/Sb
LEDER [Sb]
IUPAC-namn antimony
Molekylvikt (g/mol) 121.76
Formel vikt 120.904 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.