missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Lead, Pb/Sb Binary, ARMI∣MBH
Beskrivning
Lead, Pb/Sb Binary, Ø40x15mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Antimony |
| CAS | 7440-36-0 |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Molekylformel | Sb |
| Synonym | Antimony powder, Stibium metallicum, Antimony, metallic, Antimony, elemental |
| InChI formel | InChI=1S/Sb |
| LEDER | [Sb] |
| IUPAC-namn | antimony |
| Molekylvikt (g/mol) | 121.76 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?